4-Decyloxybenzoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14703.06
A14703.14
A14703.22
A14703.06EA
40
EUR
A14703.06
A14703.14
A14703.22
4-Decyloxybenzoic acid 96%
4-Decyloxybenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5519-23-3
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 97°(S)
Beilstein Reference: 2113730
Formula:
C₁₇H₂₆O₃ Pto. de fusión: 97 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020360 Núm. CAS: 5519-23-3 |