2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20072.14 B20072.06
B20072.14EA 173 EUR
B20072.14 B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 17123-63-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 MDL No.: MFCD00026056
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026056
Núm. CAS: 17123-63-6