2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20086.03
B20086.06
B20086.14
B20086.03EA
30.2
EUR
B20086.03
B20086.06
B20086.14
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 98%
CAS No.: 79604-66-3
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
MDL No.: MFCD00026060
Formula:
C₁₀H₁₈O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026060 Núm. CAS: 79604-66-3 |