1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 121 EUR
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula: C₆F₃I₃
MW: 509.77 g/mol
Pto. de fusión: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248899
Núm. CAS: 84322-56-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR