1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H32963.06 H32963.14
H32963.06EA 161 EUR
H32963.06 H32963.14
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 126930-72-1 Molecular Formula: C18H29Br Formula Weight: 325.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5034 Boiling Point: 376° MDL No.: MFCD00191386
Formula: C₁₈H₂₉Br
MW: 325,33 g/mol
Pto. Ebullición: 376 °C
Densidad: 1,07
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191386
Núm. CAS: 126930-72-1