5-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3050-25G
B3050-5G
TCIAB3050-25GEA
55
EUR
TCIAB3050-25G
TCIAB3050-5G
5-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-o-toluic acid
Formula:
C₈H₇BrO₂ |
Número MDL:
MFCD00267350 Núm. CAS: 79669-49-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |