Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377561000 377568000
377561000.EA 102 EUR
377561000. 377568000.
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium chloride
Formula: C₈H₁₈AlCl
Densidad: 0,726 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008927
Núm. CAS: 1779-25-5
EINECS: 217-216-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M