Cloruro de dimetilaluminio 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377791000 377798000
377791000.EA 104 EUR
377791000. 377798000.
Cloruro de dimetilaluminio 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Cloruro de dimetilaluminio
Formula: C₂H₆AlCl
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000458
Núm. CAS: 1184-58-3
EINECS: 214-668-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.85 to 1.00 M