Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
D2871-25G D2871-5G
TCIAD2871-25GEA 112 EUR
TCIAD2871-25G TCIAD2871-5G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.98 g/mol
Número MDL: MFCD00010729
Núm. CAS: 74896-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4371f704b697624207d91a067bbb239d3eada6b&vid=d4371f704b697624207d91a067bbb239d3eada6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C