Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
B24372.06
B24372.14
B24372.22
B24372.06EA
31.6
EUR
B24372.06
B24372.14
B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 104901-43-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
MDL No.: MFCD00144769
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144769 Núm. CAS: 104901-43-1 |