Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M2181-25G M2181-5G
TCIAM2181-25GEA 67 EUR
TCIAM2181-25G TCIAM2181-5G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 115°C
Número MDL: MFCD00144769
Núm. CAS: 104901-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&vid=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR