Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19078.06
A19078.14
A19078.06EA
68.9
EUR
A19078.06
A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 148547-19-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 39-44°
Beilstein Reference: 6593534
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. de fusión: 39…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673014 Núm. CAS: 148547-19-7 |