Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 128 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173929
Núm. CAS: 42521-10-8