Methyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
M2172-1G M2172-5G
TCIAM2172-1GEA 24 EUR
TCIAM2172-1G TCIAM2172-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Número MDL: MFCD04039316
Núm. CAS: 6937-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a19e54d5723d1a4c3298dcc695bd47091306da&vid=18a19e54d5723d1a4c3298dcc695bd47091306da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C