Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 73.9 EUR
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082535
Núm. CAS: 55279-30-6