2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L06870.06 L06870.03
L06870.06EA 220 EUR
L06870.06 L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6609-54-7 Molecular Formula: C8H7NS Formula Weight: 149.22 Melting Point: 33-38° Boiling Point: 116-117°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015557
Formula: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 33…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015557
Núm. CAS: 6609-54-7
ADR: 6.1 III