4-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2064-1G A2064-5G
TCIAA2064-1GEA 26 EUR
TCIAA2064-1G TCIAA2064-5G
4-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Número MDL: MFCD00665792
Núm. CAS: 6274-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a537b04ab546793d53325ee5ebbc66fe124f1ca5&vid=a537b04ab546793d53325ee5ebbc66fe124f1ca5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 184.0 deg-C