1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
161610050
161610250
ACRO161610050EA
52.2
EUR
ACRO161610050
ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formula:
C₇H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 186 °C (760 mmHg) Densidad: 0,89 g/cm³ Pto. de inflamación: 57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006516 Núm. CAS: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN: 2924 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |