1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1026-25ML A1026-5ML
TCIAA1026-25MLEA 94 EUR
TCIAA1026-25ML TCIAA1026-5ML
1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00006516
Núm. CAS: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f742440d4c6f4700c8b4e2416464a96791946e6d&vid=f742440d4c6f4700c8b4e2416464a96791946e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %