Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
M2084-1G
M2084-5G
TCIAM2084-1GEA
23
EUR
TCIAM2084-1G
TCIAM2084-5G
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Formula:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,06 g/mol |
Número MDL:
MFCD01861385 Núm. CAS: 106896-49-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |