Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1778-25G M1778-5G
TCIAM1778-25GEA 160 EUR
TCIAM1778-25G TCIAM1778-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Número MDL: MFCD03470533
Núm. CAS: 40872-87-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&vid=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C