Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
326390050
326390010
ACRO326390050EA
154
EUR
ACRO326390050
ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320686 Núm. CAS: 84228-44-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
HPLC | ≥96.0 % |