Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22519.06
B22519.03
B22519.06EA
80.3
EUR
B22519.06
B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 84228-44-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 112-113°
MDL No.: MFCD01320686
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 112…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320686 Núm. CAS: 84228-44-4 |