Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34348.03
H34348.09
H34348.03EA
42.4
EUR
H34348.03
H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 3987-92-6
Molecular Formula: C8H8N2O4
Formula Weight: 196.16
Melting Point: 188-191°
MDL No.: MFCD00017562
Formula:
C₈H₈N₂O₄ Pto. de fusión: 188…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017562 Núm. CAS: 3987-92-6 |