Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25699.03
B25699.06
B25699.03EA
49
EUR
B25699.03
B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 412947-54-7
Molecular Formula: C8H8INO2
Formula Weight: 277.06
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD08064225
Formula:
C₈H₈INO₂ Pto. de fusión: 134…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08064225 Núm. CAS: 412947-54-7 |