Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
A1563-25G A1563-5G
TCIAA1563-25GEA 160 EUR
TCIAA1563-25G TCIAA1563-5G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00211328
Núm. CAS: 18583-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&vid=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %