Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
M2152-25G M2152-5G
TCIAM2152-25GEA 131 EUR
TCIAM2152-25G TCIAM2152-5G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Número MDL: MFCD00102230
Núm. CAS: 18595-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&vid=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C