4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrate, 4-Methoxypyridine-3-boronic acid hydrate
378382500 378380010
ACRO378382500EA 65.9 EUR
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formula: C₆H₈BNO₃·H₂O
MW: 152,94 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07186213
Núm. CAS: 1266615-79-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %