5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52891.MD
H52891.03
H52891.MDEA
35.2
EUR
H52891.MD
H52891.03
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 173999-18-3
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point:
Formula:
C₆H₈BNO₂ Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD03428528 Núm. CAS: 173999-18-3 |