TAE tampón 10x (TRIS-acetato-EDTA tampón), 10x solución acuosa concentrada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
J63677.K2EA 62 EUR
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
TAE tampón 10x (TRIS-acetato-EDTA tampón), 10x solución acuosa concentrada
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357