TBE tampón 10x (TRIS-borato-EDTA tampón), 10x solución acuosa concentrada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
J62449.K2EA 56.2 EUR
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
TBE tampón 10x (TRIS-borato-EDTA tampón), 10x solución acuosa concentrada
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236358