TBE solución tampón 5x concentrada (tampón TRIS-borato-EDTA)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63487.K3 J63487.K7
J63487.K3EA 62.8 EUR
J63487.K3 J63487.K7
TBE solución tampón 5x concentrada (tampón TRIS-borato-EDTA)
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358