Ácido acético 12,5%
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
Sinónimos:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
85224.260
85224.290
PRLS85224.260EA
0
EUR
PRLS85224.260
PRLS85224.290
Ácido acético 12,5%
Ácido acético
Formula:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Pto. Ebullición: 118 Pto. de fusión: 17 Pto. de inflamación: 38,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036152 Núm. CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8 III |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...