EDTA
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido edéticoÁcido etilendiaminotetraacético
PIER17892EA 99.75 EUR
PIER17892
EDTA
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg