Anaranjado de metilo 0,02% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Metilnaranja
MC240323.0100
MC240323.1000
PRLSMC240323.0100EA
0
EUR
PRLSMC240323.0100
PRLSMC240323.1000
Anaranjado de metilo 0,02% en solución acuosa
Anaranjado de metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |