Potasio hidróxido 0.01 mol/l (0.01 N) ethanol
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
MC305253.1000 MC305253.0500
PRLSMC305253.1000EA 0 EUR
PRLSMC305253.1000 PRLSMC305253.0500
Potasio hidróxido 0.01 mol/l (0.01 N) ethanol
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806