TRITON™ X-100 10% in water
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907 DG908
DG907EA 335 EUR
DG907 DG908
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1