TAE tampón 50x (Tris-acetato-EDTA tampón), 50x solución acuosa concentrada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
J63931.K2EA 135 EUR
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
TAE tampón 50x (Tris-acetato-EDTA tampón), 50x solución acuosa concentrada
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357