Ácido D-glucónico 45 - 50% in water (contains Gluconolactone)
Proveedor: TCI
Peligro
G0036-25G G0036-500G
TCIAG0036-25GEA 16 EUR
TCIAG0036-25G TCIAG0036-500G
Ácido D-glucónico 45 - 50% in water (contains Gluconolactone)
Ácido D-glucónico
Formula: C₆H₁₂O₇
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004240
Núm. CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd7604fe3bb66d60773331201adf97bc08f582&vid=479b6a04954e160dd72aef34d3e419cfe8e4d30a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization back titration) 45.0 to 50.0 w/w% (contains Gluconolactone)