EDTA sal disódica 0.01 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 171 EUR
35322-1L 35322-500ML
EDTA sal disódica 0.01 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.995 - 1.005