Potasio hidróxido 0.223 mol/l (0.223 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC310917.6010 MC310917.9010
PRLSMC310917.6010EA 0 EUR
PRLSMC310917.6010 PRLSMC310917.9010
Potasio hidróxido 0.223 mol/l (0.223 N) en solución acuosa
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II