Potasio hidróxido 2.6 mol/l (2.6 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio

MC310916.6010 MC310916.9010
PRLSMC310916.6010EA 0 EUR
PRLSMC310916.6010 PRLSMC310916.9010
Potasio hidróxido 2.6 mol/l (2.6 N) en solución acuosa
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR