Potasio hidróxido 25% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
46330.AP
46330.K2
46330.K7
46330.APEA
55.8
EUR
46330.AP
46330.K2
46330.K7
Potasio hidróxido 25% (w/v) en solución acuosa
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formula:
KOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |