Tween® 20 (Polysorbate) 10% aqueous solution, Proteomics grade
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
DG011 DG012
DG011EA 289 EUR
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% aqueous solution, Proteomics grade
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3