Cerio (IV) óxido 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de cerio
46763.22 46763.36
46763.22EA 67.2 EUR
46763.22 46763.36
Cerio (IV) óxido 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
Cerio (IV) óxido
CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 30nm APS for dry powder (typical) Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010933
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Formula: CeO₂
MW: 172.11 g/mol
Pto. Ebullición: 3468
Pto. de fusión: 2000
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010933
Núm. CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Índice Merck: 12,02035