Hidruro de diisobutilaluminio 20% (w/w) 1.2 M in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201081000 201084000 201088000
201081000.EA 70 EUR
201081000. 201084000. 201088000.
Hidruro de diisobutilaluminio 20% (w/w) 1.2 M in toluene, AcroSeal®
Hidruro de diisobutilaluminio
Formula: C₈H₁₉Al
MW: 142,22 g/mol
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008928
Núm. CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)