Hipoclorito de sodio (11 - 15% Cl₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
33369.36
33369.A3
33369.36EA
48.3
EUR
33369.36
33369.A3
Hipoclorito de sodio (11 - 15% Cl₂)
Hipoclorito de sodio
CAS No.: 7681-52-9
Molecular Formula: ClNaO
Formula Weight: 74.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.2
Appearance: Clear yellow or green
Merck Reference: 14,8628
UN No.: 1791
MDL No.: MFCD00011120
Formula:
ClNaO Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –30…–20 °C Densidad: 1,2 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011120 Núm. CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8628 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) | Pale yellow to green |
Assay (unspecified) | 10,5 - 15,5% available chlorine |
Form | Liquid |