Hipoclorito de sodio 5% available chlorine en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 409.34 EUR
9416-03 9416-01
Hipoclorito de sodio 5% available chlorine en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %