Hipoclorito de sodio 10 - 15% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 92.2 EUR
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Hipoclorito de sodio 10 - 15% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Hipoclorito de sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08702
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%