2-Metilbutilamina ≥85.0% (por GC) (contains 3-Methylbutylamine)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-1-butylamin, 2-Metil-1-butilamina
M0767-25ML M0767-5ML
TCIAM0767-25MLEA 93 EUR
TCIAM0767-25ML TCIAM0767-5ML
2-Metilbutilamina ≥85.0% (por GC) (contains 3-Methylbutylamine)
2-Metilbutilamina
Formula: C₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 8°C
Número MDL: MFCD00008147
Núm. CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&vid=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %